Learn More
N-(Carboximetil)-N,N-dimetil-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)sulfonil]amino-1-propanaminio, Sal Interna, TRC
Código de producto. 17929714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17929714 25 mg 25 miligramos
17947604 50 mg 50 miligramos
17998614 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17929714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17648025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34455-29-3
Fórmula molecular C15 H19 F13 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 570.37
Sinónimo Capstone B, 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-, hydroxide, inner salt, N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium inner salt, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-((((perfluorohexyl)ethyl)sulfonyl)amino)-, hydroxide, inner salt, Capstone product B, 6:2 Fluorotelomer sulfonamide betaine, 6:2 FTAB
Nombre IUPAC 2-[dimetil-[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilsulfonilamino)propil]azaniumil]acetato
SMILES C[N+](C)(CCCNS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capstone Product B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19F13N2O4S/c1-30(2,8-9(31)32)6-3-5-29-35(33,34)7-4-10(16,17)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h29H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.0858
Porcentaje de pureza >95%