Learn More
N-(Carboximetil)anfetamina Clorhidrato de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30367171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367171 100 mg 100 miligramos
30354055 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC181140100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60342-93-0
Fórmula molecular C11H15NO2•HCl
Peso molecular (g/mol) 193.243646
Sinónimo N-(α-Methylphenethyl)glycine Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-(1-fenilpropano-2-ilamino)acético; Cloruro
SMILES [H][C@]1(CN(C)CC2)N2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-9(12-8-11(13)14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H