Learn More
N-carboxibencil valbenazina, TRC
Código de producto. 30364736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30364736 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30364736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17812525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carboxybenzyl Valbenazine
CAS 1025504-76-0
Fórmula molecular C32H44N2O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-Valine (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-yl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C32H44N2O6/c1-20(2)14-24-18-34-13-12-23-15-28(37-5)29(38-6)16-25(23)26(34)17-27(24)40-31(35)30(21(3)4)33-32(36)39-19-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,15-16,20-21,24,26-27,30H,12-14,17-19H2,1-6H3,(H,33,36)/t24-,26-,27-,30+/m1/s1
SMILES COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@@H](C[C@@H]3c2cc1OC)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc4ccccc4)C(C)C
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de [(2R,3R,11bR)-9,10-dimetoxi-3-(2-metilpropil)-2,3,4,6,7,11b-hexahidro-1H-benzo[a]quinolizin-2-ilo]
Peso molecular (g/mol) 552.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.3199