Learn More
N-carboxibencil gemcitabina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carboxybenzyl Gemcitabine |
| CAS | 138685-83-3 |
| Fórmula molecular | C17H17F2N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-2',2'-difluoro-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-cytidine, [1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]- carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17F2N3O6/c18-17(19)13(24)11(8-23)28-14(17)22-7-6-12(20-15(22)25)21-16(26)27-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11,13-14,23-24H,8-9H2,(H,20,21,25,26)/t11-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=NC(=O)N(C=C2)[C@H]3C([C@@H]([C@H](O3)CO)O)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 397.33 |