Learn More
N-carboxibencil D-valaciclovir, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Carboxybenzyl D-Valacyclovir |
| CAS | 124832-32-2 |
| Fórmula molecular | C21 H26 N6 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N(Val)-Carboxybenzyl Valacyclovir, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-valine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]Ethyl Ester, Valacyclovir Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3c(O)nc(N)nc23 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de 2-[(2-amino-6-hidroxipurin-9-il)metoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 458.468 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.191 |