Learn More
Anhídrido de N-carboxialanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carboxyalanine Anhydride |
| CAS | 2224-52-4 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (4S)-4-Methyl-2,5-oxazolidinedione, (4S)-4-Methyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione, (S)-4-Methyl-2,5-oxazolidinedione, Alanine N-Carboxyanhydride, L-4-Methyl-2,5-oxazolidinedione, L-Alanine N-Carboxyanhydride, N-Carboxy-L-alanine N-carboxy Anhydride, N-Carboxy-L-alanine Anhydride, N-Carboxyalanine Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO3/c1-2-3(6)8-4(7)5-2/h2H,1H3,(H,5,7)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1NC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-metil-1,3-oxazolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 115.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0269 |