Learn More
Anhídrido de N-carbonil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbonyl-L-Tyrosine Anhydride |
| CAS | 3415-08-5 |
| Fórmula molecular | C10H9NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4S)-4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-oxazolidinedione, (S)-4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-oxazolidinedione, L-Tyrosine N-carboxyanhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO4/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)15-10(14)11-8/h1-4,8,12H,5H2,(H,11,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | Oc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)OC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-[(4-hidroxifenil)metil]-1,3-oxazolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 207.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0532 |