Learn More
N-carbometoxi-S-metilisotiourea, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Carbomethoxy-S-methylisothiourea |
| CAS | 39259-32-0 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl N-(1-Amino-1-methylthiolmethylene)carbamate, N-Methoxycarbonyl-S-methylisothiourea, NSC 160239, [Imino(methylthio)methyl]-carbamic Acid Methyl Ester, S-Methyl-N-methoxycarbonylisothiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O2S/c1-8-4(7)6-3(5)9-2/h1-2H3,(H2,5,6,7) |
| SMILES | COC(=O)NC(=N)SC |
| Nombre IUPAC | N-(C-metilsulfanilcarbonimidoil)carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 148.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0306 |