Learn More
N-carbobenciloxiglicina, 98,5%
Código de producto. 10476710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476710 100 g Frasco de plástico 100 g
10264180 25 g Frasco de plástico 25 g
10328853 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108351000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209,201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1138-80-3
Número MDL MFCD00002691
Clave InChI CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
PubChem CID 14349
ChEBI CHEBI:16532
Nombre IUPAC ácido 2-(fenilmetoxicarbonilamino)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxyglycine
Punto de fusión 117.0°C to 121.0°C
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Fórmula molecular C10H11NO4
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH2O2CNHCH2CO2H
Peso molecular (g/mol) 209.2
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación