Learn More
N-carbobenciloxi manosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxymannosamine |
| CAS | 137157-50-7 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO7/c16-6-9-11(17)12(18)10(13(19)22-9)15-14(20)21-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13,16-19H,6-7H2,(H,15,20)/t9-,10+,11-,12-,13?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(=O)OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 313.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1162 |