Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenciloxi-L-valina, +99 %
Código de producto. 10287400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287400 5 g Frasco de vidrio 5 g
10388810 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287400 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 275940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1149-26-4
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD00008922
Clave InChI CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Sinónimo n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-valine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58°C to 60°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 1502
Rotación específica -4
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino