Learn More
N-carbobenciloxi-L-serina b-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxy-L-serine beta-Lactone |
| CAS | 26054-60-4 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-Carbobenzyloxy-L-Serine -Ss-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H]1COC1=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(3S)-2-oxooxetan-3-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0688 |