Learn More
N-(carbobenciloxi)-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30363945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
30363945 500 g
1 options
Código de producto. 30363945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC176535500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine
CAS 1161-13-3
Fórmula molecular C17 H17 N O4
Cantidad 500 g
Sinónimo L-Phenylalanine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Alanine, N-carboxy-3-phenyl-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine, (2S)-2-((Benzyloxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic acid, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-phenylpropanoic acid, (Benzyloxycarbonyl)phenylalanine, (Carbobenzoxy)phenylalanine, (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenyl-propanoic acid, (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)phenylalanine, Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine, Carbobenzoxy-L-phenylalanine, L-(Carbobenzoxy)phenylalanine, L-(Carbobenzyloxy)phenylalanine, L-Cbz phenylalanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-(Carbobenzoxy)phenylalanine, N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, N-(Carbobenzyloxy)phenylalanine, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-phenylalanine, N-Carbobenzoxy-L-phenylalanine, N-Carboxy-3-phenyl-L-alanine N-benzyl ester, N-Cbz-L-phenylalanine, N-[(Benzyloxy)carbonyl]phenylalanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-fenil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 299.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1158