Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenciloxi-L-fenilalanina, +99 %
Código de producto. 10338960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338960 25 g Frasco de vidrio 25 g
10237500 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338960 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 275960250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1161-13-3
Fórmula molecular C17H17NO4
Peso molecular (g/mol) 299.33
Número MDL MFCD00020418
Clave InChI RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Sinónimo z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-fenil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85°C to 88°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 25 g
Rotación específica + 5
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo