Learn More
N-Carbobenciloxi-L-metionina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11945781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11945781 25 g 25 g
11935781 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442610250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1152-62-1
Fórmula molecular C13H17NO4S
Peso molecular (g/mol) 283.34
Número MDL MFCD00065124
Clave InChI FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
PubChem CID 1550857
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-metilsulfanil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-methionine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Rotación específica -27
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino