Learn More
N-ε-carbobenziloxi-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341324 25 g Frasco de vidrio 25 g
10404355 1 g Frasco de vidrio 1 g
10676482 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108360250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1155-64-2 | Molecular Formula: C14H20N2O4 | Molecular Weight: 280.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1155-64-2
Fórmula molecular C14H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 280.32
Número MDL MFCD00002638
Clave InChI CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
Punto de fusión 259.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
Rotación específica + 15.50
Ceniza sulfatada 0.2% max.
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Agua 0.5% max. (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
Condición de rotación específica +15.50 (20.00°C c=1,1N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo