Learn More
Ácido N-carbobenciloxi-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxy-L-glutamic Acid |
| CAS | 1155-62-0 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O6 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino) pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 281.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0899 |