Learn More
Éster O-bencílico del ácido N-carbobenciloxi-L-glutámico, TRC
Código de producto. 30363222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30363222 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30363222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17651525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-glutamic Acid O-Benzyl Ester
CAS 3705-42-8
Fórmula molecular C20H21NO6
Cantidad 25 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(Phenylmethyl)ester, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-glutamic Acid alpha-Benzyl Ester, N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, NSC 169160, alpha-Benzyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-glutamate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m0/s1
SMILES OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC ácido (4S)-5-oxo-5-fenilmetoxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 371.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1369
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.