Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido N-carbobenciloxi-L-aspártico, 98 %
Código de producto. 10696134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10696134 100 g 100 g
10072200 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696134 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172051000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1152-61-0 | C12H13NO6 | 267.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1152-61-0
Fórmula molecular C12H13NO6
Peso molecular (g/mol) 267.23
Número MDL MFCD00002719
Clave InChI XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Sinónimo z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
PubChem CID 2723942
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanedioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 119°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica +10.50° (20°C c=1,AcOH)
Rotación específica + 10.5
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino