Learn More
Éster 1-bencílico del ácido N-carbobenciloxi-L-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxy-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester |
| CAS | 4779-31-1 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Aspartic acid, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 1-(phenylmethyl) ester, Aspartic acid, N-carboxy-, N,1-dibenzyl ester (7CI), Aspartic acid, N-carboxy-, N,1-dibenzyl ester, L- (8CI), 1-Benzyl N-benzyloxycarbonyl-L-aspartate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid benzyl ester, N-(Benzyloxycarbonyl)aspartic acid α-benzyl ester, N-(α-Carbobenzoxy)-L-aspartic acid α-benzyl ester, NSC 150012, NSC 173727, α-Benzyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-aspartate, Z-Asp-OBzl, 1-Benzyl N-carbobenzyloxy-L-aspartate, Cbz-L-Asp-OBzl, (3S)-4-(Benzyloxy)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO6/c21-17(22)11-16(18(23)25-12-14-7-3-1-4-8-14)20-19(24)26-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,24)(H,21,22)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-4-oxo-4-fenilmetoxi-3-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 357.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1212 |