Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenciloxi-L-alanina, 98 %
Código de producto. 10543341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543341 5 g Frasco de vidrio 5 g
10032230 25 g Frasco de vidrio 25 g
10299443 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543341 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 169000050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1142-20-7
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00002640
Clave InChI TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-alanine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 5 g
Rotación específica -15
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo