Learn More
N-Carbobenziloxi-D-serina-Beta-lactona, TRC
Código de producto. 30355175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355175 500 mg 500 miligramos
30353520 50 mg 50 miligramos
30368604 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178400500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98632-91-8
Fórmula molecular C11 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 221.21
Sinónimo Carbamic acid, (2-oxo-3-oxetanyl)-, phenylmethyl ester, (R)-, Carbamic acid, [(3R)-2-oxo-3-oxetanyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-[(3R)-2-oxo-3-oxetanyl]carbamate, (R)-Benzyl 2-oxooxetan-3-ylcarbamate
Nombre IUPAC Bencelo N-[(3R)-2-oxooxetan-3-il]carbamato
SMILES O=C(N[C@@H]1COC1=O)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-D-serine-beta-lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0688