Learn More
Ácido N-carbobenciloxi-D-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxy-D-aspartic Acid |
| CAS | 78663-07-7 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 267.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0743 |