Learn More
N-carbobenziloxi-beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10466909 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10466909 5 g Frasco de vidrio 5 g
10405789 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10466909 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2304-94-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2304-94-1
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00037292
Clave InChI GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine
PubChem CID 75313
Nombre IUPAC Ácido 3-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-β-alanine
Punto de fusión 105.3°C to 107.2°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo