Learn More
N-carbobenciloxi-3-feniltio-L-alanina, TRC
Código de producto. 30367661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30367661 5 g
1 options
Código de producto. 30367661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1765305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-3-phenylthio-L-alanine
CAS 159453-24-4
Fórmula molecular C17 H17 N O4 S
Cantidad 5 g
Sinónimo L-Cysteine, S-phenyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, S-Phenyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-cysteine, N-Benzyloxycarbonyl-S-phenyl-L-cysteine, N-Carbobenzoxy-S-phenyl-L-cysteine, N-Carbobenzoxy-S-phenylcysteine, N-CBZ-S-phenyl-L-cysteine, S-Phenyl-N-Cbz-L-cysteine, N-Cbz-Cys(Ph)-OH, (R)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]-3-(phenylthio)propanoic acid, N-Carbobenzyloxy-3-phenylthio-L-alanine, N-[(Benzyloxy)carbonyl]-S-phenyl-L-cysteine, N-(Benzyloxycarbonyl)-S-phenyl-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)-3-fenilsulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 331.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0878