Learn More
N-Carbobenzoxiglicina, TRC
Código de producto. 30362126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362126 5 g -
30361789 25 g -
30357420 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1138-80-3
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.2
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycine, N-Carboxyglycine N-Benzyl Ester, N-Gly-OH, (Carbobenzoxy)glycine, (Carbobenzyloxy)glycine, 2-(Benzyloxycarbonylamino)acetic Acid, Benzyloxycarbonylglycine, N-(Benzyloxycarbonyl)glycine, N-Cbz-glycine, N-(Carbobenzoxy)glycine, N-(Carbobenzyloxy)glycine, N-(alpha-Carbobenzoxy)glycine, N-Carboxyglycine N-Benzyl Ester, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycine, NSC 2526, Nalpha-(Benzyloxycarbonyl)glycine, Z-Glycine, [[(Benzyloxy)carbonyl]amino]acetic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-(fenilmetoxicarbonilamino)acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzoxyglycine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0688