Learn More
N-carbobenzoxi-b-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzoxy-beta-alanine |
| CAS | 2304-94-1 |
| Fórmula molecular | C11H13NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-(Benzyloxycarbonylamino)propanoic Acid, 3-(Benzyloxycarbonylamino)propionic Acid, 3-[N-(Benzyloxycarbonyl)amino]propionic Acid, Carbobenzoxy-beta-alanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-beta-alanine, N-CBZ-beta-alanine, N-Carbobenzyloxy-beta-alanine, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine, NSC 17161, NSC 28943, NSC 657842 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c13-10(14)6-7-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0845 |