Learn More
N-carbetoxiftalimida, TRC
Código de producto. 30351988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30351988 1 g
1 options
Código de producto. 30351988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1761151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbethoxyphthalimide
CAS 22509-74-6
Fórmula molecular C11H9NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo ,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-(Carbethoxy)phthalimide, Carbethoxyphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, Ethyl N-phthaloylcarbamate, N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide, N-Carbethoxyphthalimide, N-Carboethoxyphthalimide, NSC 76576, Nefkens' reagent, Reagents, Nefkens', Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 1,3-dioxoisoindol-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 219.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0532