Learn More
N-carbetoxiftalimida, 99+%
Código de producto. 10727383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10727383 10 g Frasco de vidrio 10 g
10406910 50 g Frasco de vidrio 50 g
10095853 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10727383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108310100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 22509-74-6 | C11H9NO4| 219,2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22509-74-6
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.2
Número MDL MFCD00005893
Clave InChI VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
Nombre IUPAC 1,3-dioxoisoindol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbethoxyphthalimide
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82.0°C to 84.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 21, II, 357
Fieser 01,111; 05,91; 09,212
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Carbethoxyphthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación