Learn More
N-Carbetoxi-4-piperidona, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10439090 10 g Frasco de vidrio 10 g
10092200 50 g Frasco de vidrio 50 g
10628644 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10439090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167240100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29976-53-2 | C8H13NO3 | 171.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29976-53-2
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.2
Número MDL MFCD00006188
Clave InChI LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 34767
Nombre IUPAC etilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbethoxy-4-piperidone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1350g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 98.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.135
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 98.5+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Carbethoxy-4-piperidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.