Learn More
N-Carbamil-L-Ácido glutámico, TRC
Código de producto. 30012040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012040 100 g 100 g
30007880 10 g 10 g
30011874 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175965100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-38-1
Fórmula molecular C6 H10 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 190.15
Sinónimo Carbaglu, Carbamino-L-glutamic Acid, Carbamylglutamic Acid, Carglumic Acid, N-Carbamoyl-L-glutamic Acid, N-Carbamoyl-S-glutamic Acid, N-Carbamyl-L-glutamic Acid, OE 312, Ureidoglutaric Acid, N-(Aminocarbonyl)-L-glutamic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-(carbamoilamino)ácido pentanedioico
SMILES NC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamyl-L-glutamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.059