Learn More
N-Carbamoilmaleimida, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbamoylmaleimide |
| Punto de fusión | 157°C to 160°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 117919 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Técnico |