Learn More
N-Carbamoilmaleimida, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434654 10 g 10 g
11444654 50 g 50 g
11454654 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434654 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13685.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3345-50-4 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3345-50-4
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.098
Número MDL MFCD00014539
Clave InChI BNPFHEFZJPVCCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbamoylmaleimide, n-carbamylmaleimide, 2,5-dioxo-3-pyrroline-1-carboxamide, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxamide, n-carbamoylmaleiimide, 3-pyrrolinecarboxamide, 2,5-dioxo, 3-pyrroline-2,5-dione, 1-carbamoyl, 1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-9ci, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dioxoazolinecarboxamide
PubChem CID 76868
Nombre IUPAC 2,5-dioxopirrol-1-carboxamida
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamoylmaleimide
Punto de fusión 157°C to 160°C
Cantidad 10 g
Beilstein 117919
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico