Learn More
N-carbamoilformimidamida tritosulfurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tritosulfuron Metabolite BH635-4 |
| CAS | 1418095-29-0 |
| Fórmula molecular | C10 H10 F3 N5 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tritosulfuron Metabolite BH635-4, Benzenesulfonamide','N-[[[[(aminocarbonyl)amino]iminomethyl]amino]carbonyl]-2-(trifluoromethyl)-, Benzenesulfonamide','N-[[[[(aminocarbonyl)amino]iminomethyl]amino]carbonyl]-2-(trifluoromethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10F3N5O4S/c11-10(12,13)5-3-1-2-4-6(5)23(21,22)18-9(20)17-7(14)16-8(15)19/h1-4H,(H6,14,15,16,17,18,19,20) |
| SMILES | NC(=O)NC(=N)NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-(N-carbamoilcarbamimidoil)-3-[2-(trifluorometil)fenil]sulfonilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 353.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.0406 |