Learn More
N-Carbamoil Linagliptina, TRC
Código de producto. 30368689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30368689 50 mg
30352603 100 mg
30355157 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17609050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1955514-80-3
Fórmula molecular C26H29N9O3
Peso molecular (g/mol) 515.57
Sinónimo Linagliptin N-Aminocarbonyl Impurity, N-[1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]urea
Nombre IUPAC [1-[7-pero-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]-2,6-dioxopurina-8-il]piperidina-3-il]urea
SMILES CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamoyl Linagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29N9O3/c1-4-5-13-34-21-22(31-25(34)33-12-8-9-17(14-33)29-24(27)37)32(3)26(38)35(23(21)36)15-20-28-16(2)18-10-6-7-11-19(18)30-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H3,27,29,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.2393
Porcentaje de pureza >95%