Learn More
N-carbamoil-L-cisteína, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | N-Carbamoyl-L-cysteine |
| CAS | 24583-23-1 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine, N-(aminocarbonyl)-, Cysteine, N-carbamoyl-, L- (8CI), N-(Aminocarbonyl)-L-cysteine, L-Cysteine-N-carbamide, L-α-Ureido-β-mercaptopropionic acid, N-(Aminocarbonyl)cysteine, N-Carbamoyl-L-cysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3S/c5-4(9)6-2(1-10)3(7)8/h2,10H,1H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | NC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(carbamoilamino)-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0256 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?