Learn More
N-carbamoil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30358618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30358618 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30358618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175865500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Carbamoyl-L-cysteine
CAS 24583-23-1
Fórmula molecular C4 H8 N2 O3 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo L-Cysteine, N-(aminocarbonyl)-, Cysteine, N-carbamoyl-, L- (8CI), N-(Aminocarbonyl)-L-cysteine, L-Cysteine-N-carbamide, L-α-Ureido-β-mercaptopropionic acid, N-(Aminocarbonyl)cysteine, N-Carbamoyl-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O3S/c5-4(9)6-2(1-10)3(7)8/h2,10H,1H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)/t2-/m0/s1
SMILES NC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(carbamoilamino)-3-sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 164.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0256
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.