Learn More
Ácido N-carbamoil-DL-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid |
| CAS | 923-37-5 |
| Fórmula molecular | C5H8N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12) |
| SMILES | NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(carbamoylamino)butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0433 |