Learn More
Ácido N-carbamoil-DL-aspártico, TRC
Código de producto. 30352026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30352026 100 mg
1 options
Código de producto. 30352026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC183680100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid
CAS 923-37-5
Fórmula molecular C5H8N2O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
SMILES NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(carbamoylamino)butanodioico
Peso molecular (g/mol) 176.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0433