Learn More
N-carbamoil carbamazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea (N-Carbamoylcarbamazepine) |
| CAS | 1219170-51-0 |
| Fórmula molecular | C16 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea, Carbamazepine Imp. C (EP), N-Carbamoylcarbamazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N3O2/c17-15(20)18-16(21)19-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)19/h1-10H,(H3,17,18,20,21) |
| SMILES | NC(=O)NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N-carbamoilbenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1008 |