Learn More
N-carbamoil-2-metilbencenosulfonamida (N-(aminocarbonil)-2-metilbencenosulfonamida), Mikromol™
Código de producto. 30049318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049318 25 mg 25 miligramos
30050145 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049318 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0325.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-carbamoil-2-metilbencenosulfonamida (N-(aminocarbonil)-2-metilbencenosulfonamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamoyl-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 39051-77-9
Nombres de analitos o componentes N-Carbamoyl-2-methylbenzenesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(Aminocarbonyl)-2-methylbenzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6-4-2-3-5-7(6)14(12,13)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N
Nombre IUPAC (2-metilfenil)sulfonilurea
Peso molecular (g/mol) 214.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412 g/mol