Learn More
N-carbamoil-2-fluoro-beta-alanina, TRC
Código de producto. 30353102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30353102 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30353102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17587025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbamoyl-2-fluoro-beta-alanine
CAS 5006-64-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H7 F N2 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Carbamoyl-2-fluoro-β-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)
SMILES NC(=O)NCC(F)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(carbamoilamino)-2-fluoropropanoico
Peso molecular (g/mol) 150.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0441
Porcentaje de pureza >95