Learn More
Éster isopropílico del ácido N-caproico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Caproic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2311-46-8 |
| Fórmula molecular | C9H18O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-5-6-7-9(10)11-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | hexanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1307 |