Learn More
Ácido n-cáprico, MP Biomedicals
Código de producto. 11401836 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11401836 100 g
1 options
Código de producto. 11401836 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520980450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Capric Acid
CAS 334-48-5
Fórmula molecular C10H20O2
Cantidad 100 g
Sinónimo capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
Clave InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido decanoico
Peso molecular (g/mol) 172.268
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27