Learn More
Invitrogen™ Human N-CAM1 ELISA Kit
Código de producto. 15415083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415083 96 pruebas 1 set
17145519 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415083 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHNCAM1
ELISA
The Human Neuronal Cell Adhesion Molecule-1(Hu N-CAM1) ELISA quantitates Hu N-CAM1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu N-CAM1. Principle of the method The Human N-CAM1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD56 (NCAM, molécula de adhesión de células neurales) es una glicoproteína transmembrana de la familia de las inmunoglobulinas que sirve como molécula adhesiva y se expresa ubicuamente en el sistema nervioso en isoformas que van de 120 a 180 kDa. La CD56 se encuentra en las células T y las células NK y participa en la migración celular, el crecimiento axonal, el trazado de rutas y la plasticidad sináptica. La modificación polisialica da como resultado la reducción de la adhesión celular mediada por CD56. A través de su región extracelular, la CD56 media las interacciones homofílicas y heterofílicas mediante la unión de componentes de la matriz extracelular como la laminina y las integrinas. La CD56 se expresa en la mayoría de las líneas celulares, tejidos y neoplasias derivados de la neuroctodérmica, como el retinoblastoma, el meduloblastoma, los astrocitomas y el neuroblastoma. Además, la CD56 es un marcador neuroendocrino muy utilizado con una alta sensibilidad para los tumores neuroendocrinos y los tumores de células de la granulosa del ovario. Las enfermedades asociadas con la disfunción de la CD56 incluyen la rabia y las neoplasias de células dendríticas plasmacitoides blásticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P13591
Intervalo del ensayo 0,61-150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,5 ng
Intervalo de calibración De 0,5 ng/ml a 150 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4684
Símbolo de gen CD56,MSK39,NCAM
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD56, MSK39, NCAM
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min