Learn More
N-butirilglicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butanoylglycine-D2 (glycine-2,2-D2) |
| CAS | 1219799-10-6 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H9 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Glycine-2,2-d2, N-(1-oxobutyl)- (ACI), N-(1-Oxobutyl)glycine-2,2-d2 (ACI), N-Butyrylglycine-2,2-d2, N-Butanoylglycine-2,2-d2, N-Butanoylglycine-D2 (glycine-2,2-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(butanoilamino)-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 147.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.086 g/mol |
| Mostrar más |