Learn More
N-butiril mesalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyryl Mesalazine |
| CAS | 93968-81-1 |
| Fórmula molecular | C11H13NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-[(1-oxobutyl)amino]benzoic Acid, N-Butyryl-5-ASA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-2-3-10(14)12-7-4-5-9(13)8(6-7)11(15)16/h4-6,13H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC1=C(C(O)=O)C=C(NC(CCC)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-butiramido-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.08 |