Learn More
N-butiril-L-homoserina lactona, TRC
Código de producto. 30393278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393278 10 mg 10 miligramos
30389270 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61512810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67605-85-0
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.19
Sinónimo N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide, N-Butanoyl-L-homoserine lactone, N-Butyryl-L-homoserine lactone, PAI, (S)-N-(Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-butanamide
Nombre IUPAC N-[(3S)-2-oxoxolano-3-il]butanamida
SMILES CCCC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-butyryl-L-Homoserine lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895