Learn More
N-Butiroilo-Fitosfingosina, TRC
Código de producto. 30179564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30179564 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30179564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8025155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 409085-57-0
Fórmula molecular C22H45NO4
Peso molecular (g/mol) 387.6
Sinónimo N-[(1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide, C4-Phytoceramide;
SMILES OC[C@H](NC(CCC)=O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butyroyl Phytosphingosine