Learn More
n-Butirofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10704841 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11944851 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154411000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-40-9
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Clave InChI FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
Nombre IUPAC 1-fenilbutan-1-ona
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyrophenone
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9880g/mL
Punto de ebullición 228.0°C to 230.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH2CH2CH3
Índice de refracción 1.5185 to 1.5205
Cantidad 100 mL
Beilstein 07,313
Gravedad específica 0.988
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido