Learn More
n-Butironitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10211463 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10211463 500 mL 500 ML
10577743 100 mL 100 ml
10305840 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10211463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108145000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-74-0
Número MDL MFCD00001968
Clave InChI KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
Nombre IUPAC butanonitrilo
SMILES CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyronitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112.0°C
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 117.0°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7N
Fórmula lineal CH3CH2CH2CN
Índice de refracción 1.3830 to 1.3850
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, II, 252
Índice Merck 15, 1601
Gravedad específica 0.79
Información de solubilidad Solubility in water: 33g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and dimethylformamide
Peso molecular (g/mol) 69.11
Viscosidad 0.57 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butanenitrile